Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 125 EUR
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂
Ponto de ebulição: 80…85 °C/0,25mmHg
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052916
Número CAS: 86398-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III