Print…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-500MGEA 0 EUR
APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄ClF₃N₂
Peso Molecular: 220.58 g/mol
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067733
Número CAS: 175135-13-4