Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 0 EUR
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Ponto de ebulição: 70…71 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052912
Número CAS: 175205-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III