Print…
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆ClF₃O
Peso Molecular: 222.59 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C/6mmHg
Densidade: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045092
Número CAS: 71648-45-8