Print…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 67.2 EUR
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Peso Molecular: 186.1339 g/mol
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972665
Número CAS: 58458-14-3