Print…
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2029-10G PC2029-5G PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA 405 EUR
APOSPC2029-10G APOSPC2029-5G APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972663
Número CAS: 267416-81-9