Print…
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2026G-1G PC2026G-5G
APOSPC2026G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2026G-1G APOSPC2026G-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid
Fórmula: C₃HClF₄O₂
Ponto de ebulição: 130…131 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153099
Número CAS: 661-82-5
UN: 3265
ADR: 8,II