Print…
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2024-1G PC2024-250MG
APOSPC2024-1GEA 0 EUR
APOSPC2024-1G APOSPC2024-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 137…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068142
Número CAS: 98534-80-6