Print…
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 125 EUR
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Ponto de ebulição: 120 °C/0,3mmHg
Ponto de Fusão: 52…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068143
Número CAS: 175137-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III