Print…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
PC2015-1G PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 71.2 EUR
APOSPC2015-1G APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃IN
Peso Molecular: 287.0210 g/mol
Ponto de ebulição: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972658
Número CAS: 105202-02-6