Print…
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201387-250MG PC201387-1G
APOSPC201387-250MGEA 29 EUR
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Fórmula: C₅H₄FNO
Ponto de Fusão: 174…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07437952
Número CAS: 96530-75-5