Print…
6-Fluoro-7-azaindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Fórmula: C₇H₅FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659668
Número CAS: 898746-42-4