Print…
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201358-250MG PC201358-1G
APOSPC201358-250MGEA 406 EUR
APOSPC201358-250MG APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Fórmula: C₈H₇ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374613
Número CAS: 886368-66-7