Print…
2-Fluoro-m-anisidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G PC201312-1G PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA 603 EUR
APOSPC201312-10G APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de ebulição: 231 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11042216
Número CAS: 801282-00-8