Print…
Ethyl 2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC201304-1G PC201304-5G
APOSPC201304-1GEA 87 EUR
APOSPC201304-1G APOSPC201304-5G
Ethyl 2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Fórmula: C₉H₈FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204769
Número CAS: 773136-66-6