Print…
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201260-5G PC201260-1G
APOSPC201260-5GEA 197 EUR
APOSPC201260-5G APOSPC201260-1G
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09907815
Número CAS: 52208-50-1