Print…
7-Fluoro-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-5GEA 43.5 EUR
APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026976
Número CAS: 341-24-2