Print…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC201227-1G PC201227-250MG PC201227-5G
APOSPC201227-1GEA 119 EUR
APOSPC201227-1G APOSPC201227-250MG APOSPC201227-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375388
Número CAS: 31224-82-5