Print…
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 144 EUR
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClFNO
Peso Molecular: 217.6700 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879244
Número CAS: 23123-11-7