Print…
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201201-10G PC201201-1G PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA 440 EUR
APOSPC201201-10G APOSPC201201-1G APOSPC201201-5G
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
3-Fluoro-4-pyridone
Fórmula: C₅H₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 22282-73-1