Print…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-iodobenzotrifluoride
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃IN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972657
Número CAS: 97760-97-9