Print…
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201188-1G PC201188-250MG
APOSPC201188-1GEA 116 EUR
APOSPC201188-1G APOSPC201188-250MG
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026793
Número CAS: 191609-45-7