Print…
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
PC201187-100MG PC201187-1G PC201187-250MG
APOSPC201187-100MGEA 101 EUR
APOSPC201187-100MG APOSPC201187-1G APOSPC201187-250MG
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16038807
Número CAS: 191478-99-6