Print…
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201150-10G PC201150-1G PC201150-5G
APOSPC201150-10GEA 516 EUR
APOSPC201150-10G APOSPC201150-1G APOSPC201150-5G
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835200
Número CAS: 154257-76-8