Print…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA 69.6 EUR
APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056877
Número CAS: 147149-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III