Print…
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 174 EUR
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193285
Número CAS: 1257853-72-7