Print…
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC201063-100MG PC201063-1G PC201063-250MG
APOSPC201063-100MGEA 96 EUR
APOSPC201063-100MG APOSPC201063-1G APOSPC201063-250MG
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16610397
Número CAS: 1211578-46-9