Print…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-azetidine hydrochloride
PC201042-1G PC201042-250MG PC201042-5G
APOSPC201042-1GEA 133 EUR
APOSPC201042-1G APOSPC201042-250MG APOSPC201042-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Fórmula: C10H11ClF3NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664837
Número CAS: 1188374-88-0