Print…
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate
PC201039-10G PC201039-1G PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA 458 EUR
APOSPC201039-10G APOSPC201039-1G APOSPC201039-5G
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275015
Número CAS: 117324-05-7