Print…
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 139 EUR
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18426013
Número CAS: 1147558-43-7