Print…
6-Fluoroisoquinoline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201019-1G PC201019-5G
APOSPC201019-1GEA 55.1 EUR
APOSPC201019-1G APOSPC201019-5G
6-Fluoroisoquinoline 95+%
6-Fluoroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆FN
Peso Molecular: 147.1491 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226829
Número CAS: 1075-11-2