Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 82.8 EUR
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₈F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972928
Número CAS: 106877-29-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III