Print…
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 79.9 EUR
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₃Cl₂FN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11520450
Número CAS: 105806-13-1