Print…
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 0 EUR
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de ebulição: 78…80 °C/0,05mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203990
Número CAS: 204707-42-6