Print…
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 466 EUR
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₈ClF₂NO₂
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173416
Número CAS: 311346-69-7