Print…
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200601-1G PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA 192 EUR
APOSPC200601-1G APOSPC200601-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272333
Número CAS: 18529-04-9