Print…
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 78.3 EUR
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Peso Molecular: 184.17 g/mol
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02295725
Número CAS: 2967-70-6