Print…
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
PC200534-10G PC200534-1G PC200534-5G
APOSPC200534-10GEA 248 EUR
APOSPC200534-10G APOSPC200534-1G APOSPC200534-5G
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02295721
Número CAS: 404-98-8