Print…
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC200440-1G PC200440-25G
APOSPC200440-1GEA 0 EUR
APOSPC200440-1G APOSPC200440-25G
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16996321
Número CAS: 870238-67-8