Print…
Methyl 5-fluoronicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Fluoro-nicotinic acid methyl ester, Methyl 5-fluoro-3-pyridinecarboxylate
PC200409-25G PC200409-5G
APOSPC200409-25GEA 188 EUR
APOSPC200409-25G APOSPC200409-5G
Methyl 5-fluoronicotinate
Methyl-5-fluoronicotinate
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01692049
Número CAS: 455-70-9