Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Peso Molecular: 205,57
Ponto de ebulição: 100…105 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190117
Número CAS: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III