Print…
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200396-1G PC200396-500MG
APOSPC200396-1GEA 145 EUR
APOSPC200396-1G APOSPC200396-500MG
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06857923
Número CAS: 144060-99-1