Print…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 611 EUR
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22373654
Número CAS: 1379526-94-9