Print…
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200348-1G PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA 361 EUR
APOSPC200348-1G APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀FNO₃
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16159159
Número CAS: 159768-51-1