Print…
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 487 EUR
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₈FNO₃
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20482373
Número CAS: 1007455-23-3