Print…
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 487 EUR
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Fórmula: C₁₀H₅F₃N₂
Peso Molecular: 210.16 g/mol
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20921572
Número CAS: 949513-12-6