4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200340-1G
PC200340-500MG
APOSPC200340-1GEA
364
EUR
APOSPC200340-1G
APOSPC200340-500MG
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Fórmula:
C₁₅H₁₁F₃O₂ Peso Molecular: 280.25 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18425410 Número CAS: 273727-19-8 |