Print…
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 431 EUR
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22373662
Número CAS: 855345-12-9