Print…
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 336 EUR
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Fórmula: C₉H₇F₃INO₂
Ponto de Fusão: 143…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06408815
Número CAS: 874814-76-3