Print…
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 248 EUR
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈FNO₅
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20921594
Número CAS: 159768-50-0